Merck
70023
Sigma-Aldrich
O-(2-アミノエチル)-O'-[2-(Boc-アミノ)エチル]ヘキサエチレングリコール
≥90% (oligomer purity)
別名:
Boc-PEG-アミン(n=7)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H44N2O9
CAS番号:
分子量:
468.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥90% (oligomer purity)
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C21H44N2O9/c1-21(2,3)32-20(24)23-5-7-26-9-11-28-13-15-30-17-19-31-18-16-29-14-12-27-10-8-25-6-4-22/h4-19,22H2,1-3H3,(H,23,24)
InChI Key
HTIMIYPOESODPC-UHFFFAOYSA-N
詳細
当社の高度に精製されたモノ保護ホモ二官能性ポリエチレングリコールは、90%以上のオリゴマー純度を示します。オリゴマーのこの非常に狭い分布により、共役反応や可溶化ユニットやスペーサーの導入など、多くのアプリケーションで均一な製品が保証されます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
70023-BULK-F:
70023-VAR-F:
70023-500MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.