Merck
70160
Nafion 117含有 溶液
greener alternative
~5% in a mixture of lower aliphatic alcohols and water
別名:
テトラフルオロエチレン-パーフルオロ-3,6-ジオキサ-4-メチル-7-オクテンスルホン酸コポリマー
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
₩174,580
25 MG
₩322,364
₩174,580
在庫状況についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
₩174,580
25 MG
₩322,364
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
eCl@ss:
32110203
NACRES:
NA.23
₩174,580
在庫状況についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
~5% in a mixture of lower aliphatic alcohols and water
屈折率
n20/D 1.38
環境により配慮した代替製品カテゴリ
InChI
1S/C7HF13O5S.C2F4/c8-1(9)2(10)24-5(15,16)3(11,4(12,13)14)25-6(17,18)7(19,20)26(21,22)23;3-1(4)2(5)6/h(H,21,22,23);
InChI Key
FOYUGSIADQEOEK-UHFFFAOYSA-N
詳細
ナフィオン117溶液は、優れた吸水性(約27%)、イオン導電性(約1.23 × 10−2 Ω−1 cm−1)などの性質を持つナフィオン膜の作製に使用されます。固体高分子形燃料電池の600 mVでの電流密度は約640 mA cm−-2です。[1]
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
ナフィオン117溶液は、以下のようなさまざまな用途で使用されます:
  • 燃料電池用の高分子電解質膜[1][2]
  • 水溶液からの金属抽出[3]
  • 水の熱化学分解による水素の製造[4]
  • メタノール透過性を評価するための参照膜として[5]
法的情報
ナフロンはTHE CHEMOURS COMPANY FC LLCの登録商標です。
Nafion is a trademark of The Chemours Company FC, LLC
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
67.0 °F
引火点(℃)
19.44 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
70160-25ML:4548173177991
70160-BULK:
70160-VAR:
70160-100ML:4548173177984
  • 最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)
    文書ライブラリにアクセスする
    Parameters of PEM fuel-cells based on new membranes fabricated from Nafion, silicotungstic acid and thiophene
    Tazi B and Savadogo O
    Electrochimica Acta, 45(25-26), 4329-4339 (2000)
    Adsorption of some heavy metal ions from aqueous solutions on Nafion 117 membrane
    Nasef MM and Yahaya AH
    Desalination, 249(2), 677-681 (2009)
    Nafion/poly (vinyl alcohol) blends: effect of composition and annealing temperature on transport properties
    DeLuca NW and Elabd YA
    Journal of Membrane Science , 282(1-2), 217-224 (2006)
    A comparison of methanol permeability in Chitosan and Nafion 117 membranes at high to medium methanol concentrations
    Mukoma P, et al.
    Journal of Membrane Science , 243(1-2), 293-299 (2004)
    A new analytical system, based on an acoustic wave sensor, for halitosis evaluation
    Fernandes DLA, et al.
    Sensors and Actuators B, Chemical, 136, 73-79 (2009)
    資料
    Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
    PEM燃料電池に用いられる固体高分子電解質(ナフィオン、アクイヴィオン、炭化水素系)や白金系担持触媒を販売いたしております。
    関連コンテンツ
    電池、燃料電池、スーパーキャパシタは、電極/電解質界面での電気化学的なエネルギー生成と、電子/イオンの輸送分離を利用したエネルギー変換・貯蔵デバイスです。
    Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.