Merck
702242
Sigma-Aldrich
ピルビン酸ナトリウム-2-13C, 3,3,3-d3
99 atom % 13C, 97 atom % D, 98% (CP)
別名:
ピルビン酸-2-13C,3,3,3-d3ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD313COCO2Na
分子量:
114.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
97 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
分子量
113.96 by atom % calculation
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C
質量シフト
M+4
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[2H]C([2H])([2H])[13C](=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3,2+1;
InChI Key
DAEPDZWVDSPTHF-CKHMYQJJSA-M
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)