同位体純度
99 atom % 13C
50-60 atom % D
品質水準
フォーム
solid
分子量
112.54 by atom % calculation (at 50 atom % D)
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[2H][13C]([2H])([2H])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1D3;
InChI Key
DAEPDZWVDSPTHF-SPZGMPHYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
608483-BULK:
608483-1G:
608483-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.