Merck
709794
Sigma-Aldrich
2-メチルベンズアミドオキシム
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10N2O
CAS番号:
分子量:
150.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
144-148 °C
官能基
amine
oxime
SMILES記法
Cc1ccccc1\C(N)=N/O
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10-11/h2-5,11H,1H3,(H2,9,10)
InChI Key
UAKAWWHOQNNATR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
709794-1G:
709794-VAR:
709794-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)