Merck
713910
Sigma-Aldrich
2-(4,5-Dihydro-2-oxazolyl)quinoline
97%
別名:
2-(2-Quinolinyl)oxazoline, Sigman ligand
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10N2O
CAS番号:
分子量:
198.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥96.5% (HPLC)
97%
形状
solid
反応適合性
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
SMILES記法
C1CN=C(O1)c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C12H10N2O/c1-2-4-10-9(3-1)5-6-11(14-10)12-13-7-8-15-12/h1-6H,7-8H2
InChI Key
USDSJWOYSHFPND-UHFFFAOYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
713910-500MG:
713910-VAR:
713910-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)