Merck
715395
Sigma-Aldrich
2-(テトラゾール-5-イル)フェニルボロン酸
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7BN4O2
CAS番号:
分子量:
189.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
mp
148-152 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)c1ccccc1-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C7H7BN4O2/c13-8(14)6-4-2-1-3-5(6)7-9-11-12-10-7/h1-4,13-14H,(H,9,10,11,12)
InChI Key
GVRXWYFECKHTSJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid can be used as a reactant to prepare:
  • Biaryltetrazole derivatives via Suzuki-Miyaura cross-coupling with aryl and heteroaryl halides via formation of C-C bond.
  • 2-Aminobenzoxazole derivatives containing biphenyl tetrazole as potent human chemR23 inhibitors.
  • o-Phenylenediamine possessing tetrazolyl derivatives as potent inhibitors of indoleamine 2,3-dioxygenase.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
715395-1G:
715395-VAR:
715395-BULK:
715395-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Development of a series of novel o-phenylenediamine-based indoleamine 2, 3-dioxygenase 1 (IDO1) inhibitors
Williams DK, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 28(4), 732-736 (2018)
The discovery and optimization of a series of 2-aminobenzoxazole derivatives as ChemR23 inhibitors
Imaizumi T, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 27(21), 115091-115091 (2019)