同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
mp
131-135 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
Cl[13CH2]N1C(=O)c2ccccc2C1=O
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
法的情報
Highlands Stable Isotopes Corpのライセンス製品です。
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
715913-BULK:
715913-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Expression and purification of active human kinases using Pichia pastoris as a general-purpose host.
May H Abdel Aziz et al.
Protein expression and purification, 179, 105780-105780 (2020-10-30)
The heterologous expression of human kinases in good purity and in a monomeric, soluble and active form can be challenging. Most of the reported successful attempts are carried out in insect cells as a host. The use of E. coli