About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7NO2
CAS番号:
分子量:
173.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
73-77 °C
官能基
aldehyde
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=Cc1cc(no1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO2/c12-7-9-6-10(11-13-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
InChI Key
SZXMDUKWIYIKKS-UHFFFAOYSA-N
Jan Code
717827-BULK:
717827-1G:
717827-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)