Merck
720550
Sigma-Aldrich
(3aR,8aR)-4,4,8,8-テトラキス(3,5-ジ-tert-ブチルフェニル)-2,2-ジエチル-6-フェニルテトラヒドロ-[1,3]ジオキソロ[4,5-e][1,3,2]ジオキサホスフェピン
≥94%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C71H101O4P
CAS番号:
分子量:
1049.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥94%
形状
solid
mp
187-193 °C
官能基
ether
ketal
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC1(CC)O[C@@H]2[C@@H](O1)C(OP(OC2(c3cc(cc(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c4cc(cc(c4)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c5ccccc5)(c6cc(cc(c6)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c7cc(cc(c7)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C71H101O4P/c1-27-69(28-2)72-59-60(73-69)71(56-42-50(65(15,16)17)36-51(43-56)66(18,19)20,57-44-52(67(21,22)23)37-53(45-57)68(24,25)26)75-76(58-32-30-29-31-33-58)74-70(59,54-38-46(61(3,4)5)34-47(39-54)62(6,7)8)55-40-48(63(9,10)11)35-49(41-55)64(12,13)14/h29-45,59-60H,27-28H2,1-26H3/t59-,60-/m1/s1
InChI Key
JKEBUWSLWMBNHR-FNSAWIKJSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • Cdc2-様キナーゼ(Clk)および二重特異性チロシン-リン酸化-調節キナーゼ(Dyrk)の特定のアイソフォームの、強力かつ選択的な小分子インヒビターの調製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
720550-BULK:
720550-VAR:
720550-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)