Merck
72909
Sigma-Aldrich
Boc-D-Lys(Alloc)-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥97.0%
別名:
Nα-Boc-Nδ-Alloc-D-リシン (ジシクロヘキシルアンモニウム)塩, Nδ-Alloc-Nα-Boc-D-リシン (ジシクロヘキシルアンモニウム)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H26N2O6 · C12H23N
CAS番号:
分子量:
511.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCCCNC(=O)OCC=C)C(O)=O
InChI
1S/C15H26N2O6.C12H23N/c1-5-10-22-13(20)16-9-7-6-8-11(12(18)19)17-14(21)23-15(2,3)4;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h5,11H,1,6-10H2,2-4H3,(H,16,20)(H,17,21)(H,18,19);11-13H,1-10H2/t11-;/m1./s1
InChI Key
TXVAVNGGMCSJEA-RFVHGSKJSA-N
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
72909-BULK-F:
72909-1G-F:
72909-VAR-F:
72909-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)