Merck
733490
Sigma-Aldrich
Antimony(III) telluride
greener alternative
powder, −325 mesh, 99.96% trace metals basis
別名:
セスキテルル化アンチモン, テルル化アンチモン, 三テルル化ニアンチモン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sb2Te3
CAS番号:
分子量:
626.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.96% trace metals basis
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
粒径
−325 mesh
mp
629 °C
密度
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Te]=[Sb][Te][Sb]=[Te]
InChI
1S/2Sb.3Te
InChI Key
BPDQXJZWVBPDSN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Antimony(III) telluride (Sb2Te3) is a three dimensional topological insulator that can be used as a binary sesquichalogenide. It forms p-type semiconducting films for the formation of thermoelectric materials.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
アプリケーション
Sb2Te3 in combination with bismuth(III) telluride (Bi2Te3) can form super-lattices, which facilitate the fabrication of devices such as thermoelectric generators.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
733490-BULK:
733490-VAR:
733490-1G:4548173330747
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Scherrer, H.; Scherrer, S.
CRC Handbook of Thermoelectronics, 211-211 (1995)
Pradyumnan, P. P.; Swathikrishnan
Indian Journal of Pure and Applied Physics, 48, 115-115 (2010)
A wearable thermoelectric generator fabricated on a glass fabric
Kim SJ, et al.
Energy & Environmental Science, 7(6), 1959-1965 (2014)
Observation of time-reversal-protected single-Dirac-cone topological-insulator states in Bi 2 Te 3 and Sb 2 Te 3
Hsieh D, et al.
Physical Review Letters, 103(14), 146401-146401 (2009)
Ambipolar field effect in the ternary topological insulator (Bi x Sb 1-x) 2 Te 3 by composition tuning
Kong D, et al.
Nature Nanotechnology, 6(11), 705-705 (2011)
資料
熱電材料は熱および電気エネルギーを相互に変換する特性を持つ固体材料であり、エネルギー変換効率向上のための技術として注目されています。シグマアルドリッチではさまざまな熱電物質、およびその前駆体材料を取り扱っております。
Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.
高遷移金属シリサイドの異方性熱電変換デバイスへの応用について紹介します。
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.