Merck
734799
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-2,6-ジメチルピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8BrN
CAS番号:
分子量:
186.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.552
密度
1.431 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Cc1ccc(Br)c(C)n1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-3-4-7(8)6(2)9-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
TUJVGHCSNXCAFE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.1 °F
引火点(℃)
86.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
734799-5G:
734799-BULK:
734799-1G:
734799-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)