About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4Br2N2
CAS番号:
分子量:
287.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
198-203 °C (dec.)
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1ccc(Br)c2nccnc12
InChI
1S/C8H4Br2N2/c9-5-1-2-6(10)8-7(5)11-3-4-12-8/h1-4H
InChI Key
ZPZBXKVJNVNNET-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
735302-BULK:
735302-VAR:
735302-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)