アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
53-58 °C
官能基
bromo
ketone
SMILES記法
Brc1cccc2C(=O)CCNc12
InChI
1S/C9H8BrNO/c10-7-3-1-2-6-8(12)4-5-11-9(6)7/h1-3,11H,4-5H2
InChI Key
UHCQKTPURTYSFF-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
735310-1G:
735310-VAR:
735310-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)