アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
305-310 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrN1C(=O)NC(=O)N(Br)C1=O
InChI
1S/C3HBr2N3O3/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11/h(H,6,9,10)
InChI Key
HHBCEKAWSILOOP-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
737135-1G:
737135-BULK:
737135-VAR:
737135-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック