アッセイ
95%
形状
solid
mp
103-108 °C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C13H11ClO3S/c1-17-12-6-2-10(3-7-12)11-4-8-13(9-5-11)18(14,15)16/h2-9H,1H3
InChI Key
AJWXJCPSCXFPJJ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
737380-1G:
737380-VAR:
737380-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)