Merck
739936
Sigma-Aldrich
3-epi-25-ヒドロキシビタミンD3 溶液
100 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O2
CAS番号:
分子量:
400.64
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
品質水準
アッセイ
98% (CP)
形状
solution
濃度
100 μg/mL in ethanol
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
colorless
mp
-144.0 °C
アプリケーション
detection
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23-,24-,25+,27-/m1/s1
InChI Key
JWUBBDSIWDLEOM-UEGFJKGBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-epi-25(OH)D3と略される3-エピ-25-ヒドロキシビタミンD3は、肝臓で産生されるビタミンD3代謝物です。3-エピ-25(OH)D3は、体内のビタミンD状態を判定するバイオマーカーとして使用されます。LC-MS/MS法によるヒト血清中の3-エピ-25(OH)D3分子を定量するための分析標準物質として使用されることもあります。
包装
1 mL:アンプル入り
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
739936-1ML:4548173353715
739936-BULK:
739936-VAR:
739936-1ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Full-scan mass spectral evidence for 3-epi-25-hydroxyvitamin D3 in serum of infants and adults
Stepman HCM, et al.
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 49(2), 253-256 (2011)
Juan Le et al.
Journal of lipid research, 60(5), 1058-1064 (2019-03-25)
Vitamin D metabolite analysis possessed significant clinical value for the pediatric department. However, invasive venipuncture sampling and high blood consumption inflicted much suffering on patients. For alleviation, we carried out a LC-MS method for 25-hydroxyvitamin D quantification in only 3
Overestimation of 25-hydroxyvitamin D3 by increased ionisation efficiency of 3-epi-25-hydroxyvitamin D3 in LC-MS/MS methods not separating both metabolites as determined by an LC-MS/MS method for separate quantification of 25-hydroxyvitamin D3, 3-epi-25-hydroxyvitamin D3 and 25-hydroxyvitamin D2 in human serum
van den Ouweland JMW, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 967, 195-202 (2014)