Merck
752231
Sigma-Aldrich
2-[2-(Dicyclohexylphosphino)phenyl]-N-methylindole
97%
別名:
2-[2-(Dicyclohexylphosphino)phenyl]-1-methyl-1H-indole, CM-Phos
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H34NP
CAS番号:
分子量:
403.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
180-185 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
Cn1c(cc2ccccc12)-c3ccccc3P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C27H34NP/c1-28-25-18-10-8-12-21(25)20-26(28)24-17-9-11-19-27(24)29(22-13-4-2-5-14-22)23-15-6-3-7-16-23/h8-12,17-20,22-23H,2-7,13-16H2,1H3
InChI Key
PFJAHDIIEPTASS-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
752231-BULK:
752231-1G:
752231-250MG:
752231-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)