Merck
761664
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate
97%
別名:
4-Trifluoromethyl-5-carbethoxyimidazole, 5-Trifluoromethyl-3H-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7F3N2O2
CAS番号:
分子量:
208.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
180-186 °C
官能基
ester
fluoro
SMILES記法
CCOC(=O)c1[nH]cnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2O2/c1-2-14-6(13)4-5(7(8,9)10)12-3-11-4/h3H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
GKUCPVKNHSQTEO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
761664-500MG:
761664-BULK:
761664-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)