Merck
764671
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris(2-methylphenyl)benzene
97%
別名:
1,3,5-Tri-o-tolylbenzene, 1,3,5-Tris(2-tolyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H24
CAS番号:
分子量:
348.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
132-136 °C
SMILES記法
Cc1ccccc1-c2cc(cc(c2)-c3ccccc3C)-c4ccccc4C
InChI
1S/C27H24/c1-19-10-4-7-13-25(19)22-16-23(26-14-8-5-11-20(26)2)18-24(17-22)27-15-9-6-12-21(27)3/h4-18H,1-3H3
InChI Key
SRJLTGIQCDVQIA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
764671-VAR:
764671-BULK:
764671-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)