Merck
766674
Sigma-Aldrich
trans-Decahydroquinoline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H17N
CAS番号:
分子量:
139.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
mp
45-50 °C
SMILES記法
C1CC[C@@H]2NCCC[C@H]2C1
InChI
1S/C9H17N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h8-10H,1-7H2/t8-,9+/m1/s1
InChI Key
POTIYWUALSJREP-BDAKNGLRSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.0 °F - closed cup
引火点(℃)
72.78 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
766674-5G:
766674-BULK:
766674-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)