アッセイ
96%
形状
solid
mp
124-128 °C
SMILES記法
CN1C=CC(O)=N1
InChI
1S/C4H6N2O/c1-6-3-2-4(7)5-6/h2-3H,1H3,(H,5,7)
InChI Key
WIISOYLZJJYTHT-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
777846-BULK:
777846-1G:
777846-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)