Merck
793841
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoroacetophenone
別名:
α,α-Difluoroacetophenone, 2,2-Difluoro-1-phenylethanone, Difluoromethyl phenyl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6F2O
CAS番号:
分子量:
156.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
密度
1.180±0.06 g/mL
官能基
fluoro
ketone
phenyl
SMILES記法
FC(F)C(C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6F2O/c9-8(10)7(11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H
InChI Key
OLYKCPDTXVZOQF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Product was reported by Hartwig and coworkers in the one-pot synthesis of difluoromethylated arenes from aryl chlorides and bromides.
Pd-Catalyzed a-Arylation of a;a-Difluoroketones with Aryl Bromides and Chlorides. A Route to Difluoromethylarenes
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F
引火点(℃)
70 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
793841-BULK:
793841-1G:
793841-VAR:
793841-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Professor Hartwig's research focuses on the discovery and understanding of new reactions catalyzed by transition metal complexes.