Merck
794473
Sigma-Aldrich
Ritter Trifluoroiodomethane-TMG Reagent
別名:
TMG-CF3I, Tetramethylguanidine-trifluoromethyl iodide adduct
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13F3IN3
分子量:
311.09
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
形状
liquid
品質水準
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n/D 1.461
密度
1.495 g/mL at 25 °C
官能基
amine
fluoro
iodo
輸送温度
dry ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)I.N=C(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3.CF3I/c1-7(2)5(6)8(3)4;2-1(3,4)5/h6H,1-4H3;
InChI Key
KIOFDNCUJQQUCD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Product is a more convenient, liquified version of trifluoroiodomethane, which can be utilized in photocatalytic and electrophilic pentafluoroethylation of olefins and heteroatoms respectively.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
794473-5ML:4548174001196
794473-VAR:
794473-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
The Ritter lab currently focuses on fluorination chemistry for late-stage functionalization of complex natural and unnatural products. PhenoFluor™ has been developed as a general reagent for the selective, predictable, direct deoxyfluorination of complex alcohols and phenols.