アッセイ
95%
フォーム
powder or crystals
mp
110-115 °C
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Se]=P(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C12H11PSe/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
InChI Key
KDFCMIXBMVVIQJ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
802441-BULK:
802441-VAR:
802441-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。