詳細
FP: >230°F
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4902
密度
1.2625 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
phenyl
triflate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)C1=C(OS(=O)(C(F)(F)F)=O)CCN(C(OCC2=CC=CC=C2)=O)C1
InChI
1S/C17H22F3NO5SSi/c1-28(2,3)15-11-21(16(22)25-12-13-7-5-4-6-8-13)10-9-14(15)26-27(23,24)17(18,19)20/h4-8H,9-12H2,1-3H3
InChI Key
QGKRRFLQHRMSAL-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
803928-1G:
803928-BULK:
803928-250MG:
803928-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
関連コンテンツ
The Garg group develops methods for the synthesis of natural products and pharmaceuticals. One key method pertains to heterocyclic arynes, such as indolynes and pyridynes, which are generated in situ from silyltriflate precursors under mild fluoride based reaction conditions.