詳細
Expansion Ratio (X:1): 270 to 325
品質水準
形状
flakes
粒径
+50 mesh (>300μ, ≥75% minimum)
pH
5-10
溶解性
water: insoluble
関連するカテゴリー
詳細
膨張黒鉛は、加熱時に膨張または剥離する黒鉛の合成インターカレーション化合物です。この物質は、りん状黒鉛を、黒鉛結晶内の黒鉛層間を移動して安定種として残る、様々なインターカレーション試薬で処理することによって製造されます。
迅速な温度上昇に暴露した場合、これらのインターカレーション化合物は気体生成物に分解し、グラフェン層間の圧を高めます。この圧は、黒鉛の基底面を「c」軸方向に押し分けるのに十分な力となります。その結果、黒鉛の容量は最大で300倍まで上昇し、バルク密度が低下し、表面積が約10倍上昇します。
迅速な温度上昇に暴露した場合、これらのインターカレーション化合物は気体生成物に分解し、グラフェン層間の圧を高めます。この圧は、黒鉛の基底面を「c」軸方向に押し分けるのに十分な力となります。その結果、黒鉛の容量は最大で300倍まで上昇し、バルク密度が低下し、表面積が約10倍上昇します。
アプリケーション
- グラフェン前駆体。
- 無機炭素源。
- 充填剤。
- 熱添加剤。
- 消火剤。
- 鋳造用粉末。
- プラスチック添加剤。
- ゴム添加剤。
- EMF吸収材。
- 製粉およびふるい
- バルクでの積み下ろし。
- ガスケットおよびシール用基材。
- コーティング。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
808121-VAR:
808121-BULK:
808121-2.5KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Siegfried Eigler
Chemical communications (Cambridge, England), 51(15), 3162-3165 (2015-01-22)
Graphite sulphate is used as a precursor to graphene for the first time. The positively charged graphene layers react with water to yield a processable graphene derivative. The unprecedented low density of defects is determined to be 0.06% on average
Electrochemical reactivation of expanded graphite electrodes covered by oligomeric products of phenol electrooxidation.
Krawczyk P, and Skowronski, JM.
Electrochimica Acta, 79, 202-209 (2012)
Nicolas R Tanguy et al.
ChemSusChem, 14(4), 1057-1067 (2020-11-28)
The increasing demand for wearable electronics has driven the development of supercapacitor electrode materials toward enhanced energy density, while being mechanically strong, flexible, as well as environmentally friendly and low-cost. Taking advantage of faradaic reaction of quinone groups in natural
Ayrat M Dimiev et al.
ACS nano, 6(9), 7842-7849 (2012-08-14)
Graphite intercalation compounds (GICs) can be considered stacks of individual doped graphene layers. Here we demonstrate a reversible formation of sulfuric acid-based GICs using ammonium persulfate as the chemical oxidizing agent. No covalent chemical oxidation leading to the formation of