Merck
1.06535
Supelco
Sodium nitrate
cryst. EMPLURA®
別名:
Sodium nitrate, Nitric acid sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
NNaO3
CAS番号:
分子量:
84.99
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-554-3
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
99.0-100.5% dry basis (acidimetric)
形状
solid
有効性
1267 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.2% Total chlorine
損失
≤2% loss on drying, 105°C
pH
5.5-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
308 °C
溶解性
874 g/L
密度
2.26 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1200 kg/m3
微量陰イオン
nitrite (NO2-): ≤0.002%
微量陽イオン
As: ≤0.0003%
Fe: ≤0.001%
Hg: ≤0.0001%
K: ≤0.01%
Pb: ≤0.0002%
Zn: ≤0.001%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChI Key
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Nitric oxide pros and cons: The role of L-arginine, a nitric oxide precursor, and idebenone, a coenzyme-Q analogue in ameliorating cerebral hypoxia in rat.: This study discusses the dual roles of nitric oxide and sodium nitrate′s contribution to ameliorating cerebral hypoxia, providing insights into its neurological applications (Abdel Baky NA et al., 2010).
  • Use of experimental design methodology for the development of new magnetic siRNA nanovectors (MSN).: This study details the innovative application of sodium nitrate in the development of magnetic siRNA nanovectors, highlighting its role in enhancing delivery systems (David S et al., 2013).
アナリシスノート
Assay (acidimetrisch, after drying): 99.0 - 100.5 %
Identity: passes test
pH-value (5 %; water): 5.5 - 8.3
Total chlorine: ≤ 0.2 %
Nitrite (NO₂): ≤ 0.002 %
As (Arsenic): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Hg (Mercury): ≤ 0.0001 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0002 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 2.0 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1065351000:
GRAU1065351000:
1065350000:
1065359050:
試験成績書(COA)