Merck
808717
Sigma-Aldrich
Titanium disulfide
Crystal, 99.995%
別名:
Titanium disulphide, Titanium sulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
₩174,580
25 MG
₩322,364
₩174,580
在庫状況についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
₩174,580
25 MG
₩322,364
About This Item
化学式:
TiS2
CAS番号:
分子量:
112.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
₩174,580
在庫状況についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.995%
フォーム
crystals
L × W × H
0.5 cm × 0.5 cm × 0.1-0.15 mm, typical size, some variation in dimensions may occur with different batches
SMILES記法
S=[Ti]=S
InChI
1S/2S.Ti
InChI Key
CFJRPNFOLVDFMJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
The two dimensional layered inorganic nanomaterials have drawn significant attention recently owing to their thickness dependent physical and chemical properties. They find applications in photocatalysis, phtotovoltaics, gas sensing, lithium ion batteries, field effect transistors, spintronics etc. Transition metal dischalcogenides represent an important class of inorganic 2D materials having the aforementioned applications.[1][2][3]
調製ノート
Store under nitrogen atmosphere.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Self-heat. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
  • 最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)
    文書ライブラリにアクセスする
    この製品を見ている人はこちらもチェック
    Slide 1 of 1
    1 of 1
    Exploration of Nanostructured Functional Materials Based on Hybridization of Inorganic 2D Nanosheets.
    Gunjakar JL, et al.
    The Journal of Physical Chemistry C, 118, 3847-3863 (2014)
    The super materials that could trump graphene.
    Elizabeth Gibney
    Nature, 522(7556), 274-276 (2015-06-19)
    Sheneve Z Butler et al.
    ACS nano, 7(4), 2898-2926 (2013-03-08)
    Graphene's success has shown that it is possible to create stable, single and few-atom-thick layers of van der Waals materials, and also that these materials can exhibit fascinating and technologically useful properties. Here we review the state-of-the-art of 2D materials
    資料
    さまざまなバイオセンシング技術でグラフェンの応用が成功したことで、その他グラフェン様材料・2次元材料のバイオセンシング用途の研究が進められています。
    Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
    Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials
    無機2次元層状材料はエレクトロニクスやエネルギー分野で注目されており、デバイス応用へ向けた大規模合成法の開発が活発に行われています。特にグラフェン以外の半導体材料に重点を置いて、その合成法における最新の進歩について簡単に紹介します。
    すべて表示