製品名
N-ヒプリル-His-Leu 水和物, 99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
光学活性
[α]22/D −41°, c = 1 in 1 M HCl
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
108-110 °C (dec.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)CNC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C21H27N5O5.H2O/c1-13(2)8-17(21(30)31)26-20(29)16(9-15-10-22-12-24-15)25-18(27)11-23-19(28)14-6-4-3-5-7-14;/h3-7,10,12-13,16-17H,8-9,11H2,1-2H3,(H,22,24)(H,23,28)(H,25,27)(H,26,29)(H,30,31);1H2/t16-,17-;/m0./s1
InChI Key
NWOJMNXIJBZMPK-QJHJCNPRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
Amino Acid Sequence
基質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
859052-BULK:
859052-50MG:
859052-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック