安全性情報
900160
Sigma-Aldrich
UV-Vis light curable resin
greener alternative
low viscosity
別名:
CPS1030 UV-Vis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
品質水準
形状
liquid (colorless)
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
粘度
59 cP (Brookfield LDTDV-II digital viscometer with size 31 spindle)
転移温度
flash point >110 °C
密度
1.2 g/mL
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to enabling category of greener alternatives and thus aligns with "Design for energy efficiency". Click here for more information.
アプリケーション
UV curable very low viscosity resin:
  • Cures rapidly to form a glassy, high modulus material.
  • Excellent for use in applications requiring low viscosity, high hardness, and low shrinkage stress.
  • Good for some spray coatings requiring no volatile organic compounds (VOCS).
  • Non-yellowing.
  • Low oxygen inhibition.
  • Mechanical properties after curing:
Modulus*: 683MPa
Strength*: 24.6MPa
Elongation*: 6.1%
Tack free**: 25 fpm
*Test resources: Tensile tester, 35 mm gauge length, 1.0 mm thickness, 6.5 mm width.
** Cured under stated intensity. Medium pressure mercury bulb with 320-500 nm filter. Adhesion tests were conducted using a cross hatch tape test on films 0.125 mm thick on glass and PET. Material Data using ASTM D 638-02a.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900160-VAR:
900160-BULK:
900160-250G:4548173349565
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)