フォーム
liquid (colorless)
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
粘度
360 cP (Brookfield LDTDV-II digital viscometer with size 31 spindle)
転移温度
flash point 110 °F
密度
1.17 g/mL
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Storage:
- The storage temperature should not exceed 35 °C.
- Keep tightly closed. Store in a cool, dry, well-ventilated area.
- Do not expose to ultraviolet light.
- High temperatures (>80 °C), pressure and contamination with peroxides may result in auto-polymerization of the product.
- Unstable upon depletion of inhibitor.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to enabling category of greener alternatives and thus aligns with "Design for energy efficiency". Click here for more information.
アプリケーション
- Cures extremely rapidly to form a glassy, high modulus material.
- Excellent for use in optical applications.
- High refractive index - 1.54.
- High impact absorption.
- Non-yellowing.
- No oxygen inhibition.
- Mechanical Properties after curing:
Strength*: 2.8MPa
Elongation*: 51%
Tack Free**: 130 fpm
*Test resources: Tensile tester, 35mm gauge length, 1.0 mm thickness, 6.5 mm width.
** Cured under stated intensity. Medium pressure mercury bulb with 320-500 nm filter. Adhesion tests were conducted using a cross hatch tape test on films 0.125 mm thick on glass and PET. Material Data using ASTM D 638-02a.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900163-BULK:
900163-250G:
900163-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)