安全性情報
900446
Sigma-Aldrich
赤色発光スピロ共重合体
average Mw 720,000
別名:
Livilux® SPR-001
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
形状
solid
品質水準
分子量
average Mn 120,000
average Mw 720,000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Features:
  • Soluble spiro-copolymer
  • Long lifetime with further big potential to improve
  • Saturated red color coordinators
  • Low operation voltage
  • Very good viscosity behaviour in many organic solvents
Typical Performance measured in standard device structure (ITO/PEDOT: PSS 20 nm/SPR-001 80 nm/Ba 6 nm/Ag 150 nm):
  • Max. Efficiency: 1.90 Cd/A
  • V_on: 2.00 V
  • V @ 100 cd/m2: 3.3 V
  • V @ 1000 cd/m2: 5.1 V
  • Max. Power Eff.: 1.80 lm/W
  • External Quantum Eff.: 2.44 %
  • CIE1931 @ 100 cd/m2: (0.67, 0.33)
  • DC Lifetime @ 100 cd/m2 @ RT: >20,000
調製ノート
  • 11g/L in toluene for spin-coating
  • Special formulation needed for Inkjet
  • Preparation should be in N2 atmosphere
法的情報
Product of EMD Performance Materials Corp., an Affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Livilux is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900446-VAR:
900446-250MG:
900446-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)