フォーム
nanoparticles
シェルフライフ
12 mo. at -20 °C (If stored unopened and as specified, are stable for at least 12 months)
包装
pkg of 1 ea
保管条件
protect from light
粒径
100 nm
λmax
572 nm
官能基
NHS ester
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
•3 vials of 100 nm NHS-Activated Gold Nanoparticles (lyophilized)
•Protein Resuspension Buffer - 1.5ml
•Reaction Buffer - 1.5ml
•Quencher Solution - 1.5ml
•Reaction protocol
The gold nanoparticles in this kit are supplied as a lyophilized (freeze-dried) mixture. The conjugation reaction is initiated by simply reconstituting the freeze-dried nanoparticles with the protein of interest, which attaches to the nanoparticle surface via lysine residues.
The gold conjugation procedure has a quick hands-on time of around 10 minutes, and the conjugate is fully ready for use within 3 hr. Researchers only need to pipette the biomolecule into a vial containing the nanoparticles, quench the reaction, and perform product washing through microcentrifugation.
The provided protocol is optimized for highly efficient covalent conjugation, resulting in stable gold nanoparticle conjugates. Optional protocol steps involve additional materials, such as 10% aqueous BSA (126615) and Tris saline resuspension buffer (PPB002), which are sold separately.
アプリケーション
特徴および利点
•Fast and convenient conjugation reaction with no need for pre-activation.
•A spacer between the gold nanoparticle surface and the conjugated ligand minimizes the impact on the tertiary protein structure. This reduces the likelihood of poor performing conjugates, a common issue encountered with conjugates prepared by passive adsorption.
•Gold surface coating is precisely engineered to minimize non-specific protein binding in biological assays.
構成
物性
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Dr.FernandesとDr. Baptistaが、金ナノ粒子の合成・修飾と分子診断における利用を紹介し、主にラテラルフローアッセイについて説明します。さらに、この材料に関する規制と規格、展望と課題について考察します。
Drs. Fernandes and Baptista discuss gold nanoparticles synthesis and diagnostics regulations, focusing on lateral flow assays.
関連コンテンツ
金ナノ粒子へのタンパク質のコンジュゲーションについて、受動的な吸着と共有結合による結合方法をご紹介します。