安全性情報
900708
Sigma-Aldrich
グラフェン量子ドット
blue luminescent, 1 mg/mL in H2O
別名:
GQD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352200
詳細
topographic height: 1-2.0 nm
形状
suspension
濃度
1 mg/mL in H2O
colorless
直径
<5 nm
蛍光検出
λex 350 nm; λem 445 nm FWHM 65 nm, quantum yield >65%
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グラフェン量子ドット(GQD)は、数層のグラフェンのシートで、水平方向の寸法が100 nm未満であり、強い量子閉じ込め効果とエッジ効果を有しています。したがって、サイズ、形状、欠陥、および機能を制御することにより、特定の用途に合わせて調整できる強力なフォトルミネセンスなどのユニークな物理的特性を備えることができます。金属やシリコンの量子ドットなどの従来のQDとは対照的に、GQDには生体適合性と光安定性があり、グラフェンから優れた熱的、電気的、機械的特性を引き継いでいます。こうした機能は、さまざまな最先端の用途に大きく貢献します。
  • 蛍光増白剤
  • 保安対策で爆薬に混入する添加剤
  • バイオイメージング用のマーカー
  • 蛍光ポリマー
  • 抗菌、防汚、消毒システム
  • 重金属、湿度および圧力センサー
  • バッテリー
  • フラッシュメモリ機器
  • 太陽光発電機器
  • 発光層
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
900708-BULK:
900708-VAR:
900708-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Cristina Stefanov et al.
Mikrochimica acta, 187(11), 611-611 (2020-10-17)
A gold nanoparticle/graphene quantum dots (AuNP/GQD) nanozyme-modified screen-printed carbon electrode (SPCE) was developed for fast and ultrasensitive determination of quercetin by square-wave voltammetry. The nanosensing device was inserted in miniaturized equipment. Under the optimal experimental conditions, a good linear relationship between
Jianhua Shen et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(31), 3686-3699 (2012-03-14)
Similar to the popular older cousins, luminescent carbon dots (C-dots), graphene quantum dots or graphene quantum discs (GQDs) have generated enormous excitement because of their superiority in chemical inertness, biocompatibility and low toxicity. Besides, GQDs, consisting of a single atomic
An electrochemical avenue to green-luminescent graphene quantum dots as potential electron-acceptors for photovoltaics.
Yan Li et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 23(6), 776-780 (2011-02-03)
資料
Properties, synthesis & applications of Graphene Quantum Dots explained. GQDs have advantages of nontoxicity, good solubility, stable photoluminescence & better surface grafting.
新規量子ドット材料であるカーボン量子ドットおよびグラフェン量子ドットは無毒で、良好な溶解性と安定したフォトルミネッセンスを示し、表面修飾をしやすい利点があるため、無機量子ドットに代わる材料の候補として有望視されています。
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.
最先端ペロブスカイト量子ドットの合成法をいくつか紹介し、ディスプレイ用途に向けた最近の進捗を紹介します。
すべて表示