liquid
利用可能性
available only in USA
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1=CC=C(S(=O)(F)=O)C(C#C[Si](C)(C)C)=C1
アプリケーション
Used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains an aryl sulfonyl fluoride group, alkyne tag, and amine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its amine linker, this building block allows for SuFEx-enabled, context-specific covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-react. C
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
900848-BULK:
900848-50MG:
900848-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)