アッセイ
≥95%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
利用可能性
available only in USA
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=S(C1=CC(C#C[Si](C)(C)C)=CC(C(O)=O)=C1)(F)=O
InChI Key
CNXMDAYMSVWYAS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-(Fluorosulfonyl)-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzoic acid is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains an aryl sulfonyl fluoride group, alkyne tag, and carboxylic acid synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its acid linker, this building block allows for SuFEx-enabled, context-specific covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
900600-100MG:
900600-VAR:
900600-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)