Merck
900750
Sigma-Aldrich
(4-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)phenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone HCl salt
≥95%
別名:
Amino (PEG)3 benzophenone alkyne HCl salt, Probe building block
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H25NO5 · HCl
分子量:
419.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: click chemistry
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]Cl.O=C(C1=CC=C(OCC#C)C=C1)C2=CC=C(OCCOCCOCCN)C=C2
InChI Key
UHKZPTZAXVJWMN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
(4-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)phenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone HCl salt is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated benzophenone, alkyne tag, and amine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its PEGylated amine linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.