Merck
900864
Sigma-Aldrich
4-(Bromomethyl)-2-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride
≥95%
別名:
Bromo sulfonyl fluoride TMS-alkyne, Probe building block
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14BrFO2SSi
CAS番号:
分子量:
349.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
利用可能性
available only in USA
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=S(C(C(C#C[Si](C)(C)C)=C1)=CC=C1CBr)(F)=O
InChI
1S/C12H14BrFO2SSi/c1-18(2,3)7-6-11-8-10(9-13)4-5-12(11)17(14,15)16/h4-5,8H,9H2,1-3H3
InChI Key
WFOCWDDRVBJLGX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains an aryl sulfonyl fluoride group, alkyne tag, and bromine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its brominated linker, this building block allows for SuFEx-enabled, context-specific covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-react. C
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
900864-BULK:
900864-50MG:
900864-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)