フォーム
powder or solid
品質水準
反応適合性
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
reaction type: Asymmetric synthesis
SMILES記法
Cl[Ni+2]C1=CC=C(C#N)C=C1.C[C@@H](P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)[C]4[C][C][C][C]4P(C5CCCCC5)C6CCCCC6.[C]7[C][C][C][C]7.[Fe]
アプリケーション
Amination of aryl chlorides, bromides and sulfonates with ammonia. Amination of aryl carbamates with ammonia or ammonium salts.
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900943-VAR:
900943-250MG:
900943-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Evaluating 1, 1?-Bis (phosphino) ferrocene Ancillary Ligand Variants in the Nickel-Catalyzed C?N Cross-Coupling of (Hetero) aryl Chlorides.
Organometallics, 36(3), 679-686 (2017)
Nickel?Catalyzed Monoarylation of Ammonia.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 54(12), 3773-3777 (2015)
Ni?Catalyzed Amination Reactions: An Overview.
Chemical Record, 16(4), 1819-1832 (2016)
Nickel?Catalyzed Amination of Aryl Chlorides with Ammonia or Ammonium Salts.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 54(12), 3768-3772 (2015)
Nature, 509(7500), 299-309 (2014-05-16)
Tremendous advances have been made in nickel catalysis over the past decade. Several key properties of nickel, such as facile oxidative addition and ready access to multiple oxidation states, have allowed the development of a broad range of innovative reactions.