形状
powder or solid
反応適合性
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
156-161 °C
SMILES記法
CC1=[C-]C=CC=C1.P(C2CCCC2)(C3CCCC3)C4CCCC4.P(C5CCCC5)(C6CCCC6)C7CCCC7.[Ni+2].[Cl-]
アプリケーション
その他情報
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901117-VAR:
901117-BULK:
901117-100MG:4548173349220
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Jamisonの研究グループは、in situで活性触媒になる安定性の高いホスフィン含有ニッケル(II)触媒前駆体ライブラリを構築しました。
The Jamison group has developed a library of bench-stable phosphine-containing nickel(II) precatalysts that are converted into active catalysts in situ.
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
関連コンテンツ
Jamison group focuses on new reaction development for organic synthesis, pioneering air-stable nickel precatalysts.