安全性情報
907766
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
Stabilizer-Nano
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
品質水準
アプリケーション
advanced drug delivery
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
NanoFabTx reagent, Stabilizer-Nano is a component of our NanoFabTx drug formulation kits (909637, 917796, 918881), which include additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx reagent, Stabilizer-Nano is a polymer stabilizer.
アプリケーション
NanoFabTx reagent, Stabilizer-Nano can be used as a refill for the component in our NanoFabTx drug formulation kits (909637, 917796, 918881).
法的情報
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
907766-BULK:
907766-VAR:
907766-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)