Merck
914592
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cystamine HCl
≥95%
別名:
(9H-fluoren-9-yl)methyl 2-((2-aminoethyl)disulfanyl)ethylcarbamate hydrochloride, 2-((9-Fluorenylmethyloxycarbonylamino)ethyl)disulfanyl-(2-aminoethane) hydrochloride, Fmoc-SS-NH2 HCl, Protected cleavable linker
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H23ClN2O2S2
分子量:
410.98
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
mp
135 °C (decomp.)
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Fmoc-Cystamine HCl is a valuable building block for the incorporation of disulfides. It possesses two terminal amino functional groups, one with a protecting group. This Fmoc-protected cleavable linker can also be used in the synthesis of chemical biology tools for cleavage under reducing conditions.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
914592-1G:
914592-BULK:
914592-100MG:
914592-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)