Merck
914835
Sigma-Aldrich
Titania nanoparticles
dispersion, 5 wt. % in ethanol, 150 nm particle size
別名:
TiO2 nanoparticles, TiOxide, Titanium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TiO2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
フォーム
dispersion
nanoparticles
品質水準
濃度
5 wt. % in ethanol
粒径
150 nm
SMILES記法
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI Key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Titania nanoparticles are useful for a wide variety of applications, due to their high refractive index and large bandgap, providing optical properties in the visible spectrum. Applications of titania nanoparticles range from energy to medical applications.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
914835-1ML:4548173369525
914835-VAR:
914835-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nanoparticles of Titanium and Zinc Oxides as Novel Agents in Tumor Treatment: a Review.
Bogdan J, et al.
Nanoscale Research Letters, 12(225) (2017)
Modified titanium oxide (TiO2) nanocomposites and its array of applications: a review.
Ghosh S, et al.
Toxicological & Environmental Chemistry, 97:5, 491-514 (2015)
Mini review on photocatalysis of titanium dioxide nanoparticles and their solar applications.
Lan Y, et al.
Nano Energy, 2(5), 1031-1045 (2013)
Introduction: titanium dioxide (TiO2) nanomaterials
Chen X and Selloni A
Chemical Reviews, 114(19), 9281-9282 (2014)
資料
単分散で非凝集の酸化チタンナノ粒子をご紹介します。酸化チタンナノ粒子は、広範な用途(塗料、医薬品、食品、化粧品、光触媒、組織工学、生物医学など)での応用が期待されています。
Monodisperse TiO2 nanoparticles fill a gap in commercial sources, offering reliability for various applications.