Merck
920266
Sigma-Aldrich
Indium Phosphide Zinc Sulfide (InP/ZnS) Quantum Dots
in toluene, stabilized with oleic acid, fluorescence λem 530 nm
別名:
QD, 蛍光ナノ結晶
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
InP/ZnS
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
品質水準
形状
liquid
濃度
in toluene
蛍光検出
FWHM 35-40 nm
λem 530 nm
, quantum yield ≥60%
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
反応基:アミン
アプリケーション
InP/ZnSコアシェル型ナノ結晶は、カドミウムフリー/重金属フリーの量子ドットであり、発光ダイオード(LED)、ディスプレイ、生物医学的用途など、さまざまな用途に適しています。これらの量子ドットは、カドミウム系量子ドットの代替となる、環境にやさしい重金属フリーの化合物です。InP/ZnSコアシェル型量子ドットは、非毒性で、さまざまな用途で高い性能が期待されます。
注意
冷凍保管は避けてください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Lungs
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F
引火点(℃)
4 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
920266-BULK:
920266-10MG:4548173372907
920266-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Solar cell sensitized with ?green? InP-ZnS quantum dots: Effect of ZnS shell deposition
Zavaraki J A, et al.
Nanostructured Conjugated Polymers for Photovoltaic Devices, 22 (2020)
Bing Chen et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(32), e2002454-e2002454 (2020-07-03)
InP quantum dots (QDs) are typical III-V group semiconductor nanocrystals that feature large excitonic Bohr radius and high carrier mobility. The merits of InP QDs include large absorption coefficient, broad color tunability, and low toxicity, which render them promising alternatives
資料
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.
コロイド状量子ドットは、生体イメージングや、照明、ディスプレイから太陽電池やセキュリティタグなど、さまざまな用途への応用が期待されています。
Colloidal quantum dots have a variety of potential applications ranging from bio-imaging, lighting, and displays to solar cells and security tags.