Merck
925268
Sigma-Aldrich
21-Deoxycortisol-(9,11,12,12)-d4
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21D4H26O4
分子量:
350.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.13
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
質量シフト
M+4
SMILES記法
C[C@@]12C(CC[C@]2(O)C(C)=O)C3CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([2H])[C@](O)([2H])C1([2H])[2H])=O
InChI
1S/C21H30O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h10,15-18,24-25H,4-9,11H2,1-3H3/t15?,16?,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i11D2,17D,18D
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
925268-1MG-PW:
925268-BULK:
925268-1MG:
925268-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)