安全性情報
935158
Sigma-Aldrich
Ag2Se赤外量子ドット
λmax, 980 nm, 50 mg/mL in toluene
別名:
INFIQ® quantum dots, Silver based core type QDs, 蛍光ナノ結晶
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ag2Se
分子量:
294.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
形状
liquid
品質水準
濃度
50 mg/mL in toluene
直径
<15 nm
λmax
980 nm
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
セレン化銀(Ag2Se)量子ドットは半導体無機ナノ粒子で、トルエン溶液(50 mg/mL)として提供され、最大吸収波長(λmax)は近赤外(NIR)領域の980 nmです。細胞毒性が低く、毒性の重金属を含まないため、CdやPbをベースとした量子ドットと比較して環境にやさしい代替製品です。
アプリケーション
Ag2Se量子ドットは、低い毒性と近赤外領域に鋭い吸収および蛍光を示すため、バイオイメージングに最適です。また、DSSCのブロッキング層や、生体分子のin vivo分析のような表面増強ラマン散乱(SERS)研究にも使用されています。さらに、最近の研究では、熱センサや画像センサのための有望な中波長赤外吸収体として機能する可能性も示されています。これら量子ドットは、太陽電池、バイオイメージング、太陽光発電などのR&D用途に適しています。
法的情報
Product of Quantum Science Ltd
INFIQ is a registered trademark of Quantum Science Ltd.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F
引火点(℃)
4 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
935158-50MG:
935158-BULK:
935158-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Radial breathing modes in silver selenide quantum dots
Martinez-Nu?ez C N, et al.
Materials Letters, 167, 135-140 (2016)
Silver Selenide Colloidal Quantum Dots for Mid-Wavelength Infrared Photodetection
Hafiz S B, et al.
ACS Applied Nano Materials, 3, 1631-1636 (2019)
Ag2Se quantum dots for photovoltaic applications and ligand effects on device performance
Yang Y, et al.
Journal of alloys and compounds, 766, 925-932 (2018)
資料
コロイド状量子ドットは、生体イメージングや、照明、ディスプレイから太陽電池やセキュリティタグなど、さまざまな用途への応用が期待されています。
Colloidal quantum dots have a variety of potential applications ranging from bio-imaging, lighting, and displays to solar cells and security tags.