詳細
硫化銀(Ag2S)量子ドットは半導体無機ナノ粒子で、N,N-ジメチルホルムアミド溶液(10 mg/mL)として提供されます。Ag2Sの最も重要な特性はその励起子吸収ピーク波長で、粒子サイズで制御されます。これらのAg2S赤外量子ドットは、励起子吸収ピーク波長が800 nmで、ピーク幅が狭いことから、粒子径が制御されたナノ粒子の単分散集合体であることがわかります。さらに、Ag2S量子ドットは毒性の高い元素(CdやPbなど)を含まないため、CdやPbをベースとした量子ドットと比較して環境にやさしい代替製品です。
アプリケーション
Ag2S量子ドットは、ナノ診断、太陽電池、および光電気化学バイオセンサにおいて、さまざまな応用が期待されています。これらのナノ結晶は、ナノ診断学や生体内イメージングを目的とした研究活動において、近赤外光(NIR)イメージングプローブとして使用することができます。さらに、Ag2S量子ドットは、太陽電池の高効率かつ広帯域の増感剤として機能することが示されており、太陽光発電の分野での研究開発活動において有望な材料です。また、Ag2S量子ドットはPECバイオセンサとしての可能性も実証されており、その簡便性、低毒性、感度、および幅広い潜在的用途から、バイオセンサ材料としての大きな可能性を秘めています。
法的情報
INFIQ is a registered trademark of Quantum Science Ltd.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
135.5 °F - closed cup
引火点(℃)
57.5 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
935123-BULK:
935123-VAR:
935123-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Ag2S quantum dot-sensitized solar cells
Tubtimtae A, et al.
Electrochemistry Communications, 12, 1158-1160 (2010)
Low-toxic Ag2S quantum dots for photoelectrochemical detection glucose and cancer cells
Zhang X, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 56, 307-312 (2014)
Peng Jiang et al.
Biomaterials, 33(20), 5130-5135 (2012-04-10)
A one-step method for synthesizing water-soluble Ag(2)S quantum dots terminated with carboxylic acid group has been reported. The crystal structure and surface of the prepared Ag(2)S quantum dots were characterized. The prepared Ag(2)S quantum dots exhibited bright photoluminescence and excellent
資料
コロイド状量子ドットは、生体イメージングや、照明、ディスプレイから太陽電池やセキュリティタグなど、さまざまな用途への応用が期待されています。
Colloidal quantum dots have a variety of potential applications ranging from bio-imaging, lighting, and displays to solar cells and security tags.