Merck
ANV00256
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5NO2S
CAS番号:
分子量:
143.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
Cc1ncc(s1)C(O)=O
InChI
1S/C5H5NO2S/c1-3-6-2-4(9-3)5(7)8/h2H,1H3,(H,7,8)
InChI Key
QCXCIYPOMMIBHO-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Kamal Adhikari et al.
Biomolecules, 10(5) (2020-05-14)
Plant type III polyketide synthases produce diverse bioactive molecules with a great medicinal significance to human diseases. Here, we demonstrated versatility of a stilbene synthase (STS) from Pinus Sylvestris, which can accept various non-physiological substrates to form unnatural polyketide products.